Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit direkter Ablesung für Gase, Aluminium, 150-mm, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32006-64 32006-68 32006-72 32006-74 32006-76 32006-94 32006-96 32006-98 32006-99 32007-64 32007-80 32007-98
MFLX32006-66EA 478 EUR
MFLX32006-66 MFLX32006-70 MFLX32006-80 MFLX32006-82 MFLX32006-84 MFLX32006-86 MFLX32006-88 MFLX32006-90 MFLX32006-92 MFLX32007-66 MFLX32007-86 MFLX32007-92 MFLX32007-94 MFLX32006-64 MFLX32006-68 MFLX32006-72 MFLX32006-74 MFLX32006-76 MFLX32006-94 MFLX32006-96 MFLX32006-98 MFLX32006-99 MFLX32007-64 MFLX32007-80 MFLX32007-98
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit direkter Ablesung für Gase, Aluminium, 150-mm, Avantor®
Durchflussmesser
Ideal für Gasanwendungen bei denen Metallkomponenten minimiert werden müssen.
  • Transparente vordere Schutzabdeckung verbessert die Leseauflösung um 16 %
  • Robustes Design mit gehäuseumschlossenem Durchflussrohr
  • Die Röhrchen verfügen über eine eingeschmolzene Keramikskala als präzise, dauerhafte Messhilfe
Diese Messgeräte machen Korrelationstabellen mit direkt ablesbaren Skalen für einzelne Routinegase überflüssig. Die inerten PTFE- und glasberührenden Teile bieten in Kombination mit dem starren Rahmen aus eloxiertem Aluminium eine einzigartige Lösung für Reinstgasanwendungen. Durchflussrohre sind austauschbar.