Masterflex® Adapteranschlüsse, Hygieneklemme auf Außengewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX31200-03EA 151 EUR
MFLX31200-03 MFLX31805-59 MFLX31805-63 MFLX31805-71 MFLX40619-35 MFLX40619-36 MFLX40619-39 MFLX40619-41 MFLX40619-47 MFLX40619-51
Masterflex® Adapteranschlüsse, Hygieneklemme auf Außengewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Hygienische Bedingungen aufrecht erhalten und schnell und einfach mit einem NPT-Außengewinde zu verbinden.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Tri-Clamp-Außengewindeadapter ermöglichen die schnelle und einfache Installation Ihres Sanitärsetups an einem NPT-Außengewinde. Obwohl beide Materialien autoklavierbar sind, verträgt PVDF hohe Temperaturen besser als PP und weist nach wiederholtem Autoklavieren eine gleichmäßigere Leistung auf. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.