Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Verstärktes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95623-01 95623-08
MFLX95623-01EA 1270 EUR
MFLX95623-01 MFLX95623-08
Masterflex® Transferschlauch, Peroxidgehärtetes Verstärktes Silikon, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Die Zusammensetzung für niedrige Kompression behält ihre Form und Sauberkeit.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: AnspruchsvolleMore Product Information