Masterflex® Filterbeutel für Filtergehäuse aus Polypropylen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
01516-06 01516-66 01519-06
MFLX01516-06EA 8.9 EUR
MFLX01516-06 MFLX01516-66 MFLX01519-06
Masterflex® Filterbeutel für Filtergehäuse aus Polypropylen, Avantor®
Filter Bag Filter Systems
Bequemes Sammeln aller gefilterten Partikel im Filterbeutel.
  • Wählen Sie aus einer breiten Palette an Beutelmaterialien, die für Ihre Anwendung geeignet sind
Wählen Sie zwischen Standardbeuteln aus Filz, hocheffizienten Beuteln oder Nylon-Netzbeuteln. Jeder Beutel hat einen Durchmesser von 4“. Die 10“L-Beutel haben eine Oberfläche von 0,75 ft2; 18-½"L-Beutel haben eine Oberfläche von 1,75 ft2.