Masterflex® Massenströmungssensor/Transmitter für Kompakte Gase, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32658-02 32658-06 32658-00 32658-03 32658-04 32658-05 32658-07 32658-08 32658-09 32658-14 32658-23 32658-29
MFLX32658-02EA 652 EUR
MFLX32658-02 MFLX32658-06 MFLX32658-00 MFLX32658-03 MFLX32658-04 MFLX32658-05 MFLX32658-07 MFLX32658-08 MFLX32658-09 MFLX32658-14 MFLX32658-23 MFLX32658-29
Masterflex® Massenströmungssensor/Transmitter für Kompakte Gase, Avantor®
Durchflussmesser
Präzise und korrosionsbeständig.
  • Das verstopfungsfreie gerade Sensorrohr sorgt für hohe Genauigkeit
  • Alle Modelle verfügen über ein Kalibrierungszertifikat gemäß NIST-rückführbaren Standards
Durchflusstransmitter kombinieren ein Durchflussbegrenzer mit einem fortschrittlichen geraden Sensorrohr, um eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu gewährleisten. Die Gasdurchflussraten werden von Temperatur- und Druckschwankungen in einem bestimmten Grenzbereich nicht beeinflusst.
Wählen Sie zwischen Modellen aus Aluminium oder 316 Edelstahl (SS). Benetzte Materialien aus eloxiertem Aluminium, Messing und Viton® für Aluminiummodelle; SS und Viton für SS-Modelle.
Diese vorkalibrierten Durchflusstransmitter arbeiten bei Eingangsdrücken zwischen 5 und 60 psi und bei Gastemperaturen zwischen 59 und 77 °F (15 bis 25 °C) und behalten dabei den angegebenen Prozentsatz der Vollskalengenauigkeit und Linearität bei. Bei Betrieb über 5 bis 60 psi hinaus 0,01%/psi Vollausschlag addieren; Bei Betrieb über 59 und 77 °F (15 bis 25 °C) addieren Sie ±0,15%/ °C vom Endwert.