Masterflex® L/S® Hochleistungs-Pumpenköpfe Montagehardware, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77250-01EA 51.5 EUR
MFLX77250-01 MFLX77252-01 MFLX77252-64
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Pumpenköpfe Montagehardware, Avantor®
Befestigungsplatten
Sichern Sie Ihren Masterflex® Hochleistungs-Pumpenkopf!
  • Aus haltbarem kaltgewalztem Stahl hergestellt
Sorgen Sie mit diesen Ersatzteilen dafür, dass Ihr Pumpenkopf optimal funktioniert.
Lieferumfang: Enthält vier 10-24 Edelstahl Montageschrauben.