Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschläuche, Versilon™ 2001, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06475-13EA 109 EUR
MFLX06475-13 MFLX06475-25 MFLX06475-14 MFLX06475-16 MFLX06475-17 MFLX06475-18
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschläuche, Versilon™ 2001, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kompatibel zu aggressiven Chemikalien.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Chemikalien, Nahrungsmittel, Getränke und Pharmazie
Merkmale: Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Extrahierbarkeit, geringe Gasdurchlässigkeit, weichmacherfrei, lichtdurchlässig
HINWEIS: Tygon® Pumpenschläuche für Chemikalien werden nur für die Verwendung in Easy-Load® und Easy-Load® II Pumpenköpfen empfohlen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.