Masterflex® Durchflussmesser mit geringem Druckabfall für Flüssigkeiten, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32776-20 32776-44
MFLX32776-20EA 209 EUR
MFLX32776-20 MFLX32776-44
Masterflex® Durchflussmesser mit geringem Druckabfall für Flüssigkeiten, Avantor®
Strömungsschalter
Minimieren Sie die Durchflussbeschränkung und erzielen Sie einen geringen Druckabfall.
  • Chemisch beständig – benetzte Materialien Ryton® PPS, Viton®, Edelstahl 316 und Polypropylen
  • Mühelose Installation mit 1/2“-NPT(M)-Anschlüssen
  • Langlebiger Schalter mit einer maximalen Temperatur von 212 °F (100 °C) und einem maximalen Druck von 200 psi bei 70 °F
Diese SPST-Schalter verfügen über eine einzigartige Innenbohrungs- und Kolbenkonfiguration mit zwei Durchmessern, um Durchflussbeschränkungen zu minimieren und einen geringen Druckabfall zu gewährleisten. Zum Schutz Ihres Schalters verwenden Sie einen 150-µm-Filter. Schaltern beinhalten Stecker mit 1/4“-Schnellanschlussklemmen.