Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-3603, DEHP-frei, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06407-19EA 976 EUR
MFLX06407-19 MFLX06407-21 MFLX06407-29 MFLX06407-33 MFLX06407-27
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-3603, DEHP-frei, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Geschmeidige Formulierung für Biegungen mit scharfem Radius.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist ideal für allgemeine Laboranwendungen. Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen und sind ungiftig. FDA konform und nach GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -51 bis 165 °F (-46 bis 73 °C). Kann mit Ethylenoxid oder Autoklav sterilisiert werden.