Masterflex® L/S® Pumpenschlauch in einer Großpackung, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06436-14EA 876 EUR
MFLX06436-14 MFLX06436-24 MFLX06436-25 MFLX06436-35
Masterflex® L/S® Pumpenschlauch in einer Großpackung, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich der von Tygon®.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelbar, schweißbar
  • Kostengünstige Schläuche
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordernMerkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, opak weiß
Unsere Großpackungen sind in praktischen Kartons mit bis zu 20 versiegelten Beuteln (je nach Schlauchgröße) verfügbar. Durch Großpackungen erübrigt sich die Verwendung einzelner Kartons, wodurch Sie Zeit beim Entpacken sowie Versandkosten sparen. Schläuche werden in 25-ft-Beuteln geliefert.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.