Masterflex® Transferschlauch, Gummi, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX06448-07EA 65.7 EUR
MFLX06448-07 MFLX06448-06 MFLX06448-17 MFLX06448-05 MFLX06448-04 MFLX06448-03 MFLX06448-13 MFLX06448-02 MFLX06448-23 MFLX06448-12 MFLX06448-11 MFLX06448-09 MFLX06448-08 MFLX06448-10 MFLX06448-21 MFLX06448-20
Masterflex® Transferschlauch, Gummi, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Behält Form und bleibt sauber.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Der Gummischlauch eignet sich ideal für allgemeine Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Der gemäß GMP hergestellte Schlauch klebt nicht, hat keine Nähte und hat einen Temperaturbereich von -15 bis 158 °F (-26 bis 70 °C). Kann mit Ethylenoxid sterilisiert werden.