Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06435-26EA 319 EUR
MFLX06435-26 MFLX06435-73 MFLX06435-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharmaPure®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die extrem geringe Aufsplitterung schützt die Reinheit der Flüssigkeit – ideal für empfindliche und kostspielige Fluide.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Extreme Aufsplitterung erhält die Reinheit der Flüssigkeit und verlängert die Lebensdauer der Filter
Masterflex® PharmaPure® Präzisions-Pumpenschläuche zeichnen sich durch extrem geringe Aufsplitterung und geringe Auslaugbarkeit aus, um die Reinheit der Proben zu schützen. Diese Hochleistungsformulierung ist ungiftig und nicht hämolytisch und somit ideal für Steril-, Filtrations- und Zellmedienanwendungen. Wenig auslaugbare Stoffe und eine geringe Gasdurchlässigkeit bieten eine Schutzbarriere gegen Chemikalien, die die Schläuche beschädigen, während die Integrität Ihrer Flüssigkeit erhalten bleibt.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.