Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07013-10EA 347 EUR
MFLX07013-10 MFLX07015-00 MFLX07015-10 MFLX07015-50 MFLX07016-00 MFLX07016-10 MFLX07024-00 MFLX07024-10
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.