Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06508-26EA 333 EUR
MFLX06508-26 MFLX06508-73 MFLX06508-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Masterflex® PharMed® BPT Präszisions-Pumpenschläuche wurden entwickelt, um über 10.000 Stunden Schlauchlebensdauer zu überstehen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Ideal zum Schutz empfindlicher Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Anwendungen und Zell- und Gewebekulturarbeiten, entspricht dieser Schlauch den USP-Klasse-VI- und FDA-Standards. Die opake beige Farbe eignet sich gut für lichtempfindliche Proben. Die Schläuche können durch Autoklaven, Gammastrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert werden, wodurch sie für Clean-in-Place- und Steam-in-Place-Reinigungs- und Sterilisationssysteme geeignet sind.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.