Masterflex® Tuf-Steel® Hygiene Tri- Clamp®-Dichtungen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30547-60_U 30547-58
MFLA30547-60_UEA 0 EUR
MFLA30547-60_U MFLX30547-58 MFLX00278-GL MFLX30547-50 MFLX30547-52 MFLX30547-54 MFLX30547-56 MFLX30547-60
Masterflex® Tuf-Steel® Hygiene Tri- Clamp®-Dichtungen, Avantor®
Versiegeln Dichtungen
Sorgen Sie für eine bessere Prozessabdichtung mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit.
  • Chemische Beständigkeit von PTFE und Flexibilität eines Elastomers
  • Entwickelt für CIP/SIP-Bedingungen
Die Tuf-Flex-Dichtung verbindet eine PTFE-Hülle mit einem Elastomerkern. Im Gegensatz zu reinen PTFE-Dichtungen oder sogar anderen ummantelten Dichtungen wird Tuf-Flex im Laufe der Zeit weder kriechen noch kaltfließen und somit die Integrität seiner Dichtung in Ihrer Prozessleitung aufrechterhalten. Der Kern verleiht der Dichtung die mechanischen Eigenschaften eines Elastomers, einschließlich Formgedächtnis und Flexibilität. Entwickelt, um die strengen Anforderungen von biopharmazeutischen Anwendungen, Reinstwasser, WFI (Wasser für Injektionszwecke) sowie Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsanwendungen zu erfüllen. USP-Klasse-VI-Zertifizierung; erfüllt Hygienestandards USDA und 3A. Das Material ist frei von tierischen Bestandteilen.