Masterflex® Schlauchadapter, Schlauchnippel auf NPT-Außengewinde, Gerade, Messing, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
30904-00 30904-01 30904-10 30904-11 30904-20 30904-21 30904-22 30904-32 30904-42 30904-44 30904-53 30905-00 30905-01 30905-11 30905-20 30905-22
MFLX30621-65EA 25.4 EUR
MFLX30621-65 MFLX30904-00 MFLX30904-01 MFLX30904-10 MFLX30904-11 MFLX30904-20 MFLX30904-21 MFLX30904-22 MFLX30904-32 MFLX30904-42 MFLX30904-44 MFLX30904-53 MFLX30905-00 MFLX30905-01 MFLX30905-11 MFLX30905-20 MFLX30905-22
Masterflex® Schlauchadapter, Schlauchnippel auf NPT-Außengewinde, Gerade, Messing, Avantor®
Fittings und Verbinder
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.