Masterflex® Mechanisch gekoppelte Kreiselpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
70725-00 70725-07 70725-10 70725-01 70725-02 70725-06 70725-14
MFLX70725-00EA 1320 EUR
MFLX70725-00 MFLX70725-07 MFLX70725-10 MFLX70725-01 MFLX70725-02 MFLX70725-06 MFLX70725-14
Masterflex® Mechanisch gekoppelte Kreiselpumpen, Avantor®
Pumpen Kreiselpumpen
Chemikalienbeständige Pumpenköpfe sorgen für zuverlässige Leistung und kontinuierlichen Betrieb.
  • Das mechanisch gekoppelte Design spart Platz und vereinfacht Installation und Wartung
  • Rückseitig ausziehbare Konstruktion – Montage und Überholung von Flügelrad und Dichtung ohne Verformung der Saug- und Druckanschlüsse
  • Der Auslass in der Mitte der Oberseite und die Fußstütze unter dem Gehäuse sorgen für Selbstentlüftung und reduzieren Fehlausrichtungen aufgrund von Rohrlasten
Die mechanisch gekoppelten Kreiselpumpen aus Edelstahl 304 eignen sich ideal für Lebensmittel- und Pharmaverarbeitungsanlagen sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungszentren. Sie verfügen über hochwertige Gleitringdichtungen und O-Ringe. Optional sind auch Materialien für Hochtemperatur- und Chemieanwendungen erhältlich. Kontaktieren Sie einen Anwendungsspezialist bei Avantor für weitere Informationen.
Lieferumfang: Inklusive Kabelkanal für die Festverdrahtung.