Masterflex® Peristaltikpumpen mit Niedrigem Fluss, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
73160-00 73160-05 73160-10 73160-20 73160-25 73160-15
MFLX73160-00EA 348 EUR
MFLX73160-00 MFLX73160-05 MFLX73160-10 MFLX73160-20 MFLX73160-25 MFLX73160-15
Masterflex® Peristaltikpumpen mit Niedrigem Fluss, Avantor®
Pumpen Mikrofluidische Pumpen
Reversible Peristaltikpumpe mit variablem Durchfluss.
  • Der Durchfluss reicht von 0,03 bis 4 ml/min
  • Trockenlauf ohne Beschädigung der Pumpe
Diese kostengünstigen Peristaltikpumpen bieten einen variablen Durchfluss und eine außergewöhnliche Lebensdauer in einem kompakten Paket. Drei verschiedene Motorgeschwindigkeiten und drei verschiedene Schlauchgrößen, um Fördermengen von 0,03 bis 4 ml/min zu erreichen.
Netzteil separat bestellen. Wandmontiertes Netzteil, 115 VAC/12 VDC mit US-Standardstecker, separat erhältlich unter der Teilenummer 73160-50. Wandmontiertes Netzteil, 230 VAC/12 VDC mit EU-Standardstecker, separat erhältlich unter der Teilenummer 73160-52.
Lieferumfang: Inklusive Silikonschlauch-Sets; Norprene®- und Viton®-Schlauchsets erhältlich.