Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06410-01 06410-02 06410-03 06410-04 06410-05 06410-06 06410-07 06410-08 06410-09 06410-10 06410-11 06410-13 06410-14 06410-15 06410-17 06410-18 06410-12 06410-16 06410-19
MFLX06410-01EA 76.4 EUR
MFLX06410-01 MFLX06410-02 MFLX06410-03 MFLX06410-04 MFLX06410-05 MFLX06410-06 MFLX06410-07 MFLX06410-08 MFLX06410-09 MFLX06410-10 MFLX06410-11 MFLX06410-13 MFLX06410-14 MFLX06410-15 MFLX06410-17 MFLX06410-18 MFLX06410-12 MFLX06410-16 MFLX06410-19
Masterflex® Transferschlauch, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Widersteht Chemikalien und UV-Licht.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Dieser Schlauch ist ideal für Anwendungen die Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon und ultraviolettes (UV) Licht erfordern. Nicht leitend, heißsiegelbar, alterungsbeständig, nicht oxidierend, mit überlegener Säure- und Alkalibeständigkeit sind seine Eigenschaften. Sie werden gemäß GMP hergestellt. Der Temperaturbereich beträgt -60 bis 135 °C (-75 bis 275 °F). Können mit dem Autoklav sterilisiert werden.