Masterflex® Adapteranschlüsse, Luer auf Luer, Polycarbonat, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
45501-22
MFLX30526-10EA 30.1 EUR
MFLX30526-10 MFLX45501-28 MFLX45501-56 MFLX45501-82 MFLX45501-84 MFLX45504-56 MFLX45501-22 MFLX45501-64
Masterflex® Adapteranschlüsse, Luer auf Luer, Polycarbonat, Avantor®
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Alle weiblichen Anschlüsse können entweder mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden. Stopfen und Kappen sind ebenfalls erhältlich. Material aus Polycarbonat weist eine gute chemische Kompatibilität auf und kann durch Ethylenoxid- oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.