Masterflex® Polyurethanschlauch auf Etherbasis, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95869-00 95869-03
MFLX95869-00EA 134 EUR
MFLX95869-00 MFLX95869-03
Masterflex® Polyurethanschlauch auf Etherbasis, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Ungiftige Schläuche geeignet für allgemeine Anwendungen.
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
Polyurethan in Etherqualität weist eine gute chemische Beständigkeit gegenüber schwachen organischen Säuren und Ölen sowie eine gute Dehnung und Erholung auf. Es ist ungiftig und transparent. Durch Ethylenoxid sterilisierbar.