Masterflex® Verschraubungen, NPT Innengewinde, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
31410-00 31410-01 31410-03 31410-02 31410-04 31410-05
MFLX31410-00EA 55.8 EUR
MFLX31410-00 MFLX31410-01 MFLX31410-03 MFLX31410-02 MFLX31410-04 MFLX31410-05
Masterflex® Verschraubungen, NPT Innengewinde, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Für dauerhafte Verbindung konzipiert.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Gute Chemikalienbeständigkeit. Für 200 psi bei 77 °F (25 °C) bewertet. Verwendbar von -40 bis 200 ºF (-40 bis 93 ºC).