Masterflex® L/S® Digitale Prozessantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07575-30-EUEA 7010 EUR
MFLX07575-30-EU MFLX07575-40-EU
Masterflex® L/S® Digitale Prozessantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Transfer-, Dispensier- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Abspritzumgebungen.
  • Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Pumpenkopfdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Das grafische LCD-Display zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an—kontinuierlicher Betrieb, terminierte Abgabe, kopierte Abgabe und Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar—Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Abgabe nach Volumen in ml (0.001 bis 9.999 ml), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
  • Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit Sensor -bestückter Pumpenkopf) NEMA 4X (IP66)-zertifiziertes Gehäuse für Abspülanwendungen
Dieser Präzisionsantrieb bietet analoge Fernbedienungsoptionen und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierungswert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversierbaren Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.