Masterflex® Korrelierte Durchflussmesser mit Multiröhrchenanordnung mit Gasmischer, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03218-54 03218-56
MFLX03218-50EA 290 EUR
MFLX03218-50 MFLX03218-52 MFLX03218-54 MFLX03218-56
Masterflex® Korrelierte Durchflussmesser mit Multiröhrchenanordnung mit Gasmischer, Avantor®
Durchflussmesser
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
  • Einsatz mit Medien für Labor- und Industrieanwendungen
  • Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ—bestellen Sie jede Komponente separat
  • Die Rahmen halten entweder zwei oder drei Rohre—je nach erforderlicher