Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, FDA-konform Viton®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96428-34EA 330 EUR
MFLX96428-34 MFLX96428-42 MFLX96428-26 MFLX96428-48 MFLX97628-34 MFLX97628-22 MFLX97628-44 MFLX97628-36 MFLX97628-46 MFLX97628-24 MFLX97628-30 MFLX97628-40 MFLX97628-32 MFLX97628-42 MFLX97628-38 MFLX97628-48 MFLX97628-26 MFLX97628-18 MFLX97628-28
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, FDA-konform Viton®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Anwendungen: Säure- und Lösemitteltransfer; für Arbeiten bei hohen Temperaturen
Merkmale: Opak schwarz
Zertifizierung des Harzes: Herstellung der Schläuche gemäß GMP
Temperaturbereich: -8 bis 400 °F (-13 bis 204 °C)
Sterilisation: Bei 480 °F (249 °C) für 16 Stunden in einem Heißluftofen mit Umluft
Die Gesamtlänge der Viton® 97628-Stoppschläuche beträgt 304 mm (12"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 180 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.