Masterflex® L/S® Digitale Standard-Pumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77919-25-EUEA 6310 EUR
MFLX77919-25-EU MFLX77919-35-EU MFLX77921-65-EU MFLX77921-75-EU MFLX77921-85-EU
Masterflex® L/S® Digitale Standard-Pumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und eine grafische Benutzeroberfläche—Einrichtung und Betrieb sind so einfach sind wie nie zuvor!
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Programmieren und Bedienen aus dem benutzerfreundlichen Menü
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1