Masterflex® FDA-Konforme Hygienische Fasspumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
75219-00 75219-20 75219-40 75219-50 75219-60 75219-05 75219-10 75219-15 75219-55
MFLX75219-00EA 0 EUR
MFLX75219-00 MFLX75219-20 MFLX75219-40 MFLX75219-50 MFLX75219-60 MFLX75219-05 MFLX75219-10 MFLX75219-15 MFLX75219-55
Masterflex® FDA-Konforme Hygienische Fasspumpen, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 1000 cps pumpen.
  • 316 SS-Konstruktion mit PTFE-Elastomeren
  • Leicht zu reinigen mit Tri-Clamp®-Anschlüssen
Hygiene-Fasspumpen für den Transport von Lebensmitteln mit niedriger Viskosität, pharmazeutischen Materialien und Körperpflegelösungen aus Fässern, Behältern und Wasserkochern konzipiert. Benetzte Oberflächen bestehen aus FDA-konformen Materialien, die eine ideale Lösung für Hygieneanwendungen darstellen.
Lieferumfang: Inklusive Antrieb und Pumpenschlauch.