Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2475, Hohe Reinheit, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX95635-54EA 336 EUR
MFLX95635-54 MFLX95635-53 MFLX95635-56 MFLX95635-55 MFLX95635-50 MFLX95635-52 MFLX95635-51 MFLX95635-58 MFLX95635-59
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® 2475, Hohe Reinheit, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Widersteht Ablagerungen und Bakterienwachstum.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Zusammensetzung: TYGON 2475Anwendungen: Empfindliche Flüssigkeitsübertragungen, die eine hohe Reinheit erfordern.Merkmale: Frei von Weichmachern, glatte Innenfläche (verhindert die Ansammlung von Partikeln und das Wachstum von Bakterien), sichere Entsorgung durch Verbrennung und ungiftig. Transparent.Zertifizierung: Harz entspricht FDA- und USP 23 Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -94 bis 130 °F (-70 bis 54 °C)Sterilisation: Mit Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.