Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96419-14EA 70 EUR
MFLX96419-14 MFLX96419-13 MFLX96419-16 MFLX96419-17 MFLX96419-18 MFLX96419-25
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Langlebige Schläuche für alle Masterflex®-Pumpen, die in Ihren Pharma- und Bioprozessanwendungen eingesetzt werden.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen:Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie, allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern, hochreine Anwendungen, die keinen Kontakt mit aus Tieren gewonnenen Komponenten erfordern
Merkmale:Hitzeverschweißbar, außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtdurchlässig
Zertifizierungen:FDA-konform, erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI, hergestellt nach GMP-Richtlinien
Temperaturbereich:-58 bis 275 °F (-50 bis 135 °C)
Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.