Masterflex® Manuell ferngesteuerte Pumpensteuerung, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07523-97EA 485 EUR
MFLX07523-97 MFLX07528-80 MFLX07595-62
Masterflex® Manuell ferngesteuerte Pumpensteuerung, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Leichte Steuerung Ihrer Masterflex® L/S®-Pumpe während dem Füllen und Dosieren.
  • Für Masterflex® L/S®-Pumpen geeignet
  • Langes 10-ft-Kabel erleichtert die Fernbedienbarkeit
Diese ergonomischen Handsteuergeräte sind für die Steuerung grundlegender Pumpenantriebsoperationen vorgesehen Start/Stopp, Richtung und Ansaugen — in Abhängigkeit von den verfügbaren Antriebsfunktionen. Sie können die Schläuche auch durch den Griff führen, für eine komfortable Bedienung bei Füll- und Dosieranwendungen. Diese Handsteuergeräte akzeptieren Masterflex-Schlauchformate L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18, L/S 15, und L/S 24 (bis zu 7/16" Nenn-AD).
Lieferumfang: Enthält ein 1,8 m (6 ft) langes Kabel mit bekanntem Anschlussstück.