Masterflex® L/S® Hochleistungs- Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06442-15EA 493 EUR
MFLX06442-15 MFLX06442-24 MFLX06442-35 MFLX06442-36
Masterflex® L/S® Hochleistungs- Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und lange Pumpenlebensdauer.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Labor, pharmazeutische Vorgänge und Biotechnologie
Merkmale: Hervorragende chemische Beständigkeit, ausgezeichnete Lebensdauer und Haltbarkeit unter Druck, geringe Aufsplitterung, weichmacherfreie Innenauskleidung mit Elastomermantel, opak
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.