Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06442-26EA 706 EUR
MFLX06442-26 MFLX06442-73 MFLX06442-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Verbesserte Lebensdauer und Haltbarkeit der Pumpe – insbesondere unter Druck.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Masterflex® Chem-Durance® Bio Präzisions-Pumpenschläuche eignen sich für eine Vielzahl chemischer Anwendungen und reduzieren die Anzahl der benötigten Schlauchformulierungen. Die weichmacherfreie Fütterung mit glatten Bohrungen ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten. Diese Schläuche eignen sich für Labor, pharmazeutische Verarbeitung und biotechnologische Anwendungen, entsprechen der USP-Klasse VI und sind FDA-konform. Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.