Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, C-Flex®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06424-87EA 212 EUR
MFLX06424-87 MFLX06424-90 MFLX06424-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, C-Flex®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche