Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06399-87EA 290 EUR
MFLX06399-87 MFLX06399-91 MFLX06402-90 MFLX06402-92
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Tygon® A-60-F, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Ähnlich wie Norprene® (06404), jedoch mit FDA-Zulassung
  • Hervorragend geeignet für Lebensmittel-/Milchanwendungen
  • Längste Standzeit, gute Strömungskonsistenz
  • Hitze- und ozonbeständig
  • Gute Beständigkeit gegen Säuren/Laugen
  • Heißsiegelfähig, alterungsbeständig und nicht oxidierend
  • Hohe Dielektrizitätskonstante
  • PerfectPosition™-Schlauchhaltemarkierungen zeigen die genaue Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an, um die beste Leistung und Lebensdauer des Schlauchs zu gewährleisten
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen
  • Ideal für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen mit hohen Temperaturen"
Anwendungsmöglichkeiten:
Für Säuren, Laugen, Druck, Vakuum und besonders für viskose und sterile Flüssigkeiten geeignet. Nicht für organische Lösungsmittel geeignet.
Physikalische Eigenschaften:
Thermoplastisches Elastomer. Material auf Polypropylenbasis mit USP-Mineralöl. Hervorragende Zugfestigkeit. Festes (starres) Material. Lichtundurchlässig, beige.
Temperaturbereich:
(statisch): -59 bis 132 °C (-60 bis 270F) (dynamisch): -20 bis 100 °C (-4 bis 212F)
Entspricht Klassifizierungen:
FDA 21 CFR 177.2600;
NSF-51
Reach-konform (DEHP-frei),
RoHS-konform,
Anwendungen:
Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte und Getränkeindustrie.
Sterilisation:
EtO, Autoklav, Gammabestrahlung
Diese neuen Masterflex B/T-Schläuche der Größen 87 und 91 sind optimiert, um eine bessere Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck zu bieten. Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen. Diese engen Toleranzen gewährleisten einen genauen, wiederholbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Außerdem zeigen die PerfectPosition-Schlauchhaltemarkierungen (auf den meisten Schlauchformulierungen zu finden) die beste Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauchformulierungen, um eine optimale Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ermöglichen.