Masterflex® Industrielle Strömungsschalter, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32617-58 32617-60 32617-64 32617-66 32617-68
MFLX32617-58EA 246 EUR
MFLX32617-58 MFLX32617-60 MFLX32617-64 MFLX32617-66 MFLX32617-68
Masterflex® Industrielle Strömungsschalter, Avantor®
Strömungsschalter
Konzipiert für die Pumpensteuerung in verschiedenen Anwendungen und Rohrgrößen – kontinuierliche Anpassung während des Betriebs.
  • Einfache Schnittstelle mit Pumpen für kontrolliertes Pumpen
Diese industriellen Strömungsschalter von Masterflex® sind in drei Modelloptionen erhältlich. Wählen Sie zwischen Strömungsschaltern für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten wie milden Säuren, Strömungsschaltern für den Einsatz in stark verunreinigten Flüssigkeiten oder Strömungsschaltern für die Verbindung mit Chemikalienförderpumpen.
Strömungsschalter für denMore Product Information