Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06509-15EA 231 EUR
MFLX06509-15 MFLX06509-24 MFLX06509-35 MFLX06509-36
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® E-Lab, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für generelle Transportanwendungen geeignet.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Generelle Laborverwendung
Merkmale: Ungiftig, alterungsbeständig, nicht oxidierend, einfache Durchflussüberwachung, transparent
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.