Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-3606, DEHP-frei, Vakuum, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06414-10 06414-20 06414-30 06414-40 06414-55
MFLX06414-10EA 157 EUR
MFLX06414-10 MFLX06414-20 MFLX06414-30 MFLX06414-40 MFLX06414-55
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® E-3606, DEHP-frei, Vakuum, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Bricht und oxidiert nicht.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Formulation: Tygon® E-3603 vacuum
Applications: General lab, food and beverage, and biopharm. Vacuum service of 29.9” Hg (760 mm Hg) at 73 °F (23 °C).
Characteristics: Non-DEHP, phthalate-free plasticizer. Flexible, crack-resistant, nontoxic, and nonoxidizing. Clear.
Certifications: USP Class VI and NSF 51
Temperature range: Brittle temperature is -51F (-46 °C).
Sterilize: Ethylene oxide or autoclave for 30 min at 250 °F (121 °C), 15 psi (1 bar).