Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06443-87EA 380 EUR
MFLX06443-87 MFLX06443-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • PerfectPosition™-Schlauchmarkierungen zeigen die genaue Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an, um die beste Leistung und Lebensdauer des Schlauchs zu gewährleisten
  • Entwickelt für eine lange Lebensdauer in Peristaltikpumpenanwendungen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, insbesondere gegenüber Säuren, Basen, Salzen und Ketonen
  • Erfüllt die Vorschriften der USP-Klasse VI und ist FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln
Anwendungsmöglichkeiten:
Besonders für Säuren, Laugen, Druck, Vakuum und für viskose und sterile Flüssigkeiten geeignet.
Für organische Lösungsmittel geeignet.
Physikalische Eigenschaften:
Thermoplastisches Elastomer (für Außenhülle).
Weichmacherfreie Innenfütterung.
Festes (starres) Material.
Lichtundurchlässig, beige.
Temperaturbereich:
(statisch): -60 bis 74°C (-71 bis 165F)
(dynamisch): 0 bis 40°C (32 bis 104F)
Entspricht Klassifizierungen:
USP Klasse VI
FDA 21 CFR 177.2600;
Reach-konform,
RoHS-konform,
Anwendungen: Labor-, pharmazeutische Verarbeitungs- und biotechnologische Anwendungen für Pumpenleitungen.
Zell- und Gewebekulturarbeiten und pharmazeutische Anwendungen. Auch für lichtempfindliche Proben geeignet.
Sterilisation: EtO, Autoklav, Gammabestrahlung
Diese neuen Masterflex B/T-Schläuche der Größen 87 und 91 sind optimiert, um eine bessere Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck zu bieten. Jede Schlauchgröße wird mit extrem engen Toleranzen hergestellt, die zu unseren B/T-Pumpenköpfen passen. Diese engen Toleranzen gewährleisten einen genauen, wiederholbaren Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Außerdem zeigen die PerfectPosition-Schlauchhaltemarkierungen (auf den meisten Schlauchformulierungen zu finden) die beste Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf an.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauchformulierungen, um eine optimale Leistung in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ermöglichen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.