Masterflex® Rückschlagventile, PTFE, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
98515-14 98515-18 98515-12
MFLX98515-14EA 476 EUR
MFLX98515-14 MFLX98515-18 MFLX98515-12
Masterflex® Rückschlagventile, PTFE, Avantor®
Ventile Rückschlagventile
Verwendung mit ätzenden und hochreinen Flüssigkeiten in vielen Anwendungen.
  • Aus haltbarem PTFE hergestellt
Entwickelt für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität in der Chemie-, Mikroelektronik- und Erdölindustrie.