Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, DEHP-frei, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX95666-31EA 609 EUR
MFLX95666-31 MFLX95666-10 MFLX95666-11 MFLX95666-33 MFLX95666-12 MFLX95666-13 MFLX95666-14 MFLX95666-15 MFLX95666-16 MFLX95666-17 MFLX95666-08 MFLX95666-09 MFLX95666-20 MFLX95666-21 MFLX95666-22 MFLX95666-00 MFLX95666-01 MFLX95666-03 MFLX95666-04 MFLX95666-26 MFLX95666-27 MFLX95666-05 MFLX95666-28 MFLX95666-06 MFLX95666-07
Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, DEHP-frei, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Vollständige Entleerung.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Zusammensetzung: ND-100-65Anwendungen: Anwendungen in pharmazeutischer und biotechnologischer Forschung.Merkmale:DEHP-frei, phthalatefrei. Nicht benetzte Oberfläche ermöglicht vollständige Entwässerung. Klebbar, schweißbar. Klar.Zertifizierung: USP Klasse VI, REACH, ISO 10993Temperaturbereich: -44 bis 165 °F (-42 bis 74 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Bestrahlung.