Masterflex® I/P® Digitale Prozessantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77420-18-USSEA 8550 EUR
MFLX77420-18-USS MFLX77420-32-UK MFLX77420-10-AU MFLX77420-42-UK MFLX77420-20 MFLX77420-42-EU MFLX77420-32-IL MFLX77420-20-AU MFLX77420-18 MFLX77420-32-IN MFLX77420-42-IT MFLX77420-30-CH MFLX77420-40-CH MFLX77420-32-IT MFLX77420-10-USS MFLX77420-42-IN MFLX77420-42-IL MFLX77420-32-EU MFLX77420-20-IL MFLX77420-10-UK MFLX77420-28-EU MFLX77420-32-AU MFLX77420-20-IN MFLX77420-28-IT MFLX77420-20-IT MFLX77420-10 MFLX77420-18-IN MFLX77420-42-AU MFLX77420-20-EU MFLX77420-18-IL MFLX77420-28-AU MFLX77420-18-EU MFLX77420-10-IL MFLX77420-18-IT MFLX77420-40-DK MFLX77420-30-DK MFLX77420-20-UK MFLX77420-10-IN MFLX77420-28-IN MFLX77420-10-EU MFLX77420-10-IT MFLX77420-18-AU MFLX77420-42-USS MFLX77420-28-IL MFLX77420-20-DK MFLX77420-30-UK MFLX77420-28-UK MFLX77420-40-UK MFLX77420-40 MFLX77420-18-DK MFLX77420-42 MFLX77420-30-USS MFLX77420-10-DK MFLX77420-40-IT MFLX77420-32-CH MFLX77420-30-IL MFLX77420-30-IN MFLX77420-40-IN MFLX77420-40-USS MFLX77420-40-IL MFLX77420-18-UK MFLX77420-30-IT MFLX77420-28-DK MFLX77420-42-CH MFLX77420-30-EU MFLX77420-32-USS MFLX77420-30-AU MFLX77420-20-CH MFLX77420-30 MFLX77420-32 MFLX77420-28-USS MFLX77420-40-AU MFLX77420-18-CH MFLX77420-40-EU MFLX77420-28 MFLX77420-32-DK MFLX77420-20-USS MFLX77420-10-CH MFLX77420-42-DK MFLX77420-28-CH
Masterflex® I/P® Digitale Prozessantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Wartungsfreie Antriebe für präzises Dosieren.
  • Fördermenge 0.0006 bis 26 LPM mit I/P-Schlauch—Fördermenge abhängig von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf, Anzahl der Pumpenköpfe und Schlauchgröße
  • Digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsmodus an—Dauerbetrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopierabgabe oder Volumendosierung
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation—Spannung, Strom und Kontaktschluss möglich
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung
  • Dosierung nach Volumen in ml (0.001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopie—1 bis 9.999 Dosierzyklen; oder Zeitintervall von Ein/Aus-Zyklen (1 Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden pro Zyklus)
  • Antidrip-Funktion gewährleistet Dosiergenauigkeit
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 6000 zu 1
  • Das robuste Gehäuse ist nach NEMA 4X (IP66) für die Reinigung geeignet
Diese digitalen I/P®-Pumpen bieten Ihnen robuste Leistung und präzise digitale Steuerung. Diese voll ausgestatteten Antriebe eignen sich ideal für den Flüssigkeitstransfer, die Abgabe und Dosierung von Flüssigkeiten in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen, z. B. in der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Molkereien, in der chemischen Industrie und in der Wasseraufbereitung. Die nach NEMA 4X (IP66) eingestuften Gehäuse sind vollständig abgedichtet, leicht zu reinigen und resistent gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen.
Die Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Dosierintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Dosierzyklen für eine bequeme, automatische Dosierung nach Zeit oder Volumen einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Dosier- und Anzeigegenauigkeit - der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Sperr-/Entsperrfunktion der Tastatur schützt die Einstellungen. Wählen Sie die Schlauchgröße und geben Sie die gewünschte Durchflussrate ein - der Antrieb stellt die gewünschte Drehzahl ein.
Bestellinformation: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Lieferumfang: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.