Schlauchhalterungen-Kit für Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77200-90EA 82.4 EUR
MFLX77200-90 MFLX77200-92 MFLX77200-94
Schlauchhalterungen-Kit für Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Verlängern Sie die Haltbarkeit Ihres Pumpenkopfes mit den Ersatz-Kits für Schlauchhalterungen.
  • Kits für Schlauchhalterungen enthalten die notwendigen Teile um federbelastete Schlauchhalterungen in ihrem Masterflex® Easy-Load®-II-Pumpenkopf zu fixieren
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Schlauchhalterungen fixieren die Schläuche innerhalb des Pumpenkopfes an Ort und Stelle. Pumpenkopf wird separat verkauft.
Lieferumfang: Enthält zwei kleine obere Halterungen, zwei kleine untere Halterungen und zwei Druckfedern.