Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-Food, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96458-12EA 107 EUR
MFLX96458-12 MFLX96458-26 MFLX96458-42 MFLX96458-18 MFLX96458-30 MFLX96458-34 MFLX96458-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Tygon® S3™ E-Food, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Ideal zur Verwendung mit