Masterflex® Ismatec® Ersatzkartuschen und -adapter, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07618-65EA 13.6 EUR
MFLX07618-65 MFLX07618-67 MFLX07618-69 MFLX07618-71 MFLX07618-73 MFLX07618-75 MFLX07624-64 MFLX07624-96 MFLX78001-90 MFLX78001-95 MFLX78001-96 MFLX78016-96 MFLX78016-98 MFLX78001-91 MFLX78001-97
Masterflex® Ismatec® Ersatzkartuschen und -adapter, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
  • Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.