Masterflex® Hochpräzise Hochdruck-Kolbenpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX74931-00EA 4090 EUR
MFLX74931-00 MFLX74931-01 MFLX74931-10 MFLX74931-12 MFLX74931-20 MFLX74931-25 MFLX74931-45 MFLX74931-11 MFLX74931-30
Masterflex® Hochpräzise Hochdruck-Kolbenpumpen, Avantor®
Pumpen Kolbenpumpen
Die richtige Pumpe für Ihre HPLC-Anwendung.
  • Durchflussraten von 10 bis 300 ml/min
  • Der digitale Schrittmotor sorgt für Genauigkeit bei niedrigen Durchflussraten
  • Fernsteuerung der Pumpe auf einem PC via RS-232 und Micro-USB
  • Die Selbstspülfunktion wäscht den Kolben bei jedem Hub
  • Interaktive Tastatursteuerung erleichtert die Programmierung an der Pumpe
Pumpen mit Einzelnem Kopf Präzise Dosierung und Abgabe von Chemikalien, ideal für Flüssigkeitstransfers im kleinen Labormaßstab und HPLC-Anwendungen. Die geringe Stellfläche spart Platz auf der Werkbank und im Abzug.
Doppelkopfpumpen mit hohem Durchfluss Sind ideal für die präparative Anwendung geeignet
Lieferumfang: Enthält abnehmbares Netzteil. Isokratische Pumpenmodelle und Pumpenmodelle mit doppeltem Kopf verfügen außerdem über eine abnehmbare Tropfschale.