Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Versilon™ 2001, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96465-14EA 121 EUR
MFLX96465-14 MFLX96465-22 MFLX96465-28 MFLX96465-36 MFLX96465-42 MFLX96465-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, Versilon™ 2001, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Die Gesamtlänge der Tygon Chemical-Stoppschläuche der Serie 96465 beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Stoppschlauchs von Ismatec® war 381 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.