Masterflex® L/S® ökonomische, modulare Antriebe mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07559-10EA 1230 EUR
MFLX07559-10-USS MFLX07559-05-IT MFLX07559-00-USS MFLX07559-05-UK MFLX07559-15-IL MFLX07559-15-CH MFLX07559-15-IN MFLX07559-05-AU MFLX07559-10 MFLX07559-05-EU MFLX07559-00 MFLX07559-15-IT MFLX07559-15 MFLX07559-05 MFLX07559-15-DK MFLX07559-15-AU MFLX07559-05-DK MFLX07559-05-CH MFLX07559-15-UK MFLX07559-05-IN MFLX07559-15-EU MFLX07559-05-IL
Masterflex® L/S® ökonomische, modulare Antriebe mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Vielseitiger Antrieb mit variabler Drehzahl und einer breiten Durchflussspanne sowie einer einfachen Steuerung.
  • Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von Pumpenkopfdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
  • Ein separater Motor ist mit einer Steuereinheit über ein 1,9 m (6 ft) langes Kabel verbunden — platzieren Sie die Komponenten dort, wo es für Sie bequem ist oder wo Platz ist
  • Drehzahlkontrolle pro Umdrehung und Ein-/Ausschalter mit grüner Kontrollleuchte - behalten Sie die Drehzahleinstellung bei, wenn Sie die Pumpe an-/ausschalten
  • Der reversible 1/10 PS Motor hat einen sanften Start und Gegen-EMK für eine Drehzahlkontrolle von ± 2%
  • Gefärbtes Stahlgehäuse mit IP33 Einstufung für Schutz vor vertikal fallendem Wasser
Die perfekte Verbesserung eines Antriebs mit fixierter Drehzahl. Diese Antriebe mit variabler Drehzahl bieten eine weite U/min-Spanne, ± 2 % Drehzahlregulierung und sind ETL- und CE-gelistet. Für mehr Flexibilität nehmen die Antriebe alle L/S Pumpenköpfe an.
Lieferumfang: Inklusive 6-ft (1,8-m) Netzkabel; 115 VAC: U.S.-Standardstecker; 230 VAC: IEC 320/CEE22 Buchse—Die Pumpen werden mit einer auf das Zielland angepassten Kabel/Stecker-Kombination ausgeliefert.