Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, GORE® STA-PURE® Serie PCS, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96241-87EA 981 EUR
MFLX96241-87 MFLX96241-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pumpenschläuche, GORE® STA-PURE® Serie PCS, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex® B/T-Serien Pumpe sicher.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Maximaler Druck bis zu 100 psi (69 bar)
  • Hervorragende Fließstabilität
  • Niedrige Spallation
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Einzigartige Zusammensetzung aus platinvernetztem Silikon und expandiertem PTFE
Anwendungen umfassen:
Pharmazie
BioTech
Forschung & Entwicklung
Drucken
Wasserversorgung
Abwasserbehandlung
Zellstoff und Papier
Feine Chemikalien
Pumpenschläuche der Gore Sta-Pure PCS-Serie sind die ideale Wahl für hochreine oder langlebige, kritische pharmazeutische und biopharmazeutische Verarbeitungsanwendungen. Der patentierte Verbundstoff aus platinvernetztem Silikon und ePTFE (Polytetrafluorethylen) führt zu einem Schlauch, der eine hohe Biegebeständigkeit auf eine größere Bruchfestigkeit bietet – selbst bei Anwendungen bis zu 100 psig. Langzeit-Pumpentests belegen, dass die Pumpenschläuche der Gore Sta-Pure PCS-Serie über 1000 Stunden bei 200 U/min oder über 6000 Stunden bei 100 U/min halten. Durch die lange Lebensdauer entfällt die Notwendigkeit, Schläuche durch den Pumpenkopf zu drehen, was Zeit spart und den Wartungsaufwand reduziert.
Wenn Sie nach einem durchfluss-, prozessstabilen Schlauch suchen, der einer CIP- (Clean-in-Place) oder SIP- (Steam-in-Place) Reinigung standhält - dieser Schlauch ist genau richtig für Sie!
Pumpenschläuche der Gore Sta-Pure PCS-Serie sind als einzelne Schlauchelemente erhältlich. Durchflussbereiche sind Näherungswerte – berechnet unter den folgenden Bedingungen: 0 psig am Einlass, 0,5 psig am Auslass; Wassertemperatur bei 72 °F (22 °C). Die tatsächliche Leistung variiert je nach Schlauchformulierung – die unten gezeigten Werte gelten für feste Schläuche.