Masterflex® L/S® Pumpenschlauchbaugruppe mit Fittings für den Hygienebereich, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX96103-24EA 229 EUR
MFLX96103-24 MFLX96103-13 MFLX96102-13 MFLX96102-35 MFLX96103-36 MFLX96103-14 MFLX96102-24 MFLX96103-25 MFLX96102-14 MFLX96102-25 MFLX96102-36 MFLX96103-15 MFLX96103-16 MFLX96102-15 MFLX96102-16 MFLX96103-17 MFLX96103-18 MFLX96102-17 MFLX96102-18
Masterflex® L/S® Pumpenschlauchbaugruppe mit Fittings für den Hygienebereich, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
An jedem Ende der Baugruppe sind Fittings für den Hygienebereich mit 1/2“-Mini-Klemmen angeformt, um eine einfache Integration in Ihr hochreines System zu ermöglichen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Merkmale: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Benötigt Hygienedichtungen für beide Verbindungen um eine Qualitätsversiegelung sicherzustellen
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.