Value Plastics Hygieneadapter, Schlauchnippel auf Hygieneklemme, PVDF
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40617-80BLK 40617-61BLK
MFLX31513-61EA 0 EUR
MFLX31513-61 MFLX31513-66 MFLX40617-80BLK MFLA40617-52BLK MFLA40617-53BLK MFLA40617-54BLK MFLA40617-58BLK MFLA40617-59BLK MFLB40617-61BLK
Value Plastics Hygieneadapter, Schlauchnippel auf Hygieneklemme, PVDF
Fittings und Verbinder
Schaffen Sie eine sichere Verbindung in Ihrem Hygiene-Anschlusssystem.
  • Aus haltbarem PVDF hergestellt.
Diese Adapter eignen sich perfekt für den Übergang von Sanitär-Klemmverbindungen auf eine Schlauchnippel für flexible Schläuche. Alle Adapter verfügen über eine auf 15 Mikron Ra kontrollierte Durchflussoberfläche, um einen gleichmäßigen, ununterbrochenen Durchfluss ohne Partikelablagerung zu gewährleisten. Im Strömungsweg gibt es keine scharfen Kanten, was die Reinigung sehr vereinfacht. Diese Adapter bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, EtOH oder Autoklav sterilisiert werden. Material entspricht den Vorgaben der USP-Klasse VI, ADCF, FDA und ist BPA-frei.